Få mere at vide
2-Butynol-d2, TRC
Artikelnummer. 30330198
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330198 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30330198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7500921G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Molekylær formel C4H4D2O
Mængde 1 g
Synonym 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMIL [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC navn 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 72.1
Formel vægt 72.0544