Få mere at vide
2-Butynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butynoic Acid |
| CAS | 590-93-2 |
| Molekylær formel | C4H4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Tetrolic Acid, 1-Propynecarboxylic Acid, 3-Methylpropiolic Acid, Methylacetylenecarboxylic Acid, Methylpropiolic Acid, Methylpropynoic Acid, NSC 174116 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6) |
| SMIL | O=C(O)C#CC |
| IUPAC navn | but-2-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.07 |
| Formel vægt | 84.02 |