Få mere at vide
2-butynsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207140 1 g Glasflaske 1g
10321144 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-93-2
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.07
MDL nummer MFCD00004363
InChI nøgle LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC navn but-2-ynsyre
SMIL CC#CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butynoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74.0°C to 78.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C≡CCO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 84.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver