Få mere at vide
2-butynsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422977
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11422977 25 g 25g
11402977 1 g 1g
11412977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11422977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15542.14
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2-butynsyre bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges som en synthon i forskellige reaktioner, som inkluderer cylcoalkylering af phenoler til flavoner og kromoner. Det er involveret i ringslutningen af gamma-butyrolactoner. Det bruges også i syntesen af Z-trisubstituerede olefiner igennemμ -alkylering. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af chiralt rene 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinanaloger, som finder anvendelse som anti-cancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-butynsyre bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges som en synthon i forskellige reaktioner, som inkluderer cylcoalkylering af phenoler til flavoner og kromoner. Det er involveret i ringslutningen af gamma-butyrolactoner. Det bruges også i syntesen af Z-trisubstituerede olefiner gennem μ-alkylering. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af chiralt rene 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinanaloger, som finder anvendelse som anti-cancermidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-93-2
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.07
MDL nummer MFCD00004363
InChI nøgle LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC navn but-2-ynsyre
SMIL CC#CC(O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Butynoic acid
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Tæthed 0.964
Kogepunkt 200°C to 203°C
Lineær formel CH3C≡CCO2H
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1740205
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and chloroform.
Formel vægt 84.07
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.