Få mere at vide
2-butynsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402977 1 g 1g
11412977 5 g 5g
11422977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15542.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2-butynsyre bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges som en synthon i forskellige reaktioner, som inkluderer cylcoalkylering af phenoler til flavoner og kromoner. Det er involveret i ringslutningen af gamma-butyrolactoner. Det bruges også i syntesen af Z-trisubstituerede olefiner igennemμ -alkylering. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af chiralt rene 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinanaloger, som finder anvendelse som anti-cancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-butynsyre bruges som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges som en synthon i forskellige reaktioner, som inkluderer cylcoalkylering af phenoler til flavoner og kromoner. Det er involveret i ringslutningen af gamma-butyrolactoner. Det bruges også i syntesen af Z-trisubstituerede olefiner gennem μ-alkylering. Det spiller en vigtig rolle i fremstillingen af chiralt rene 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinanaloger, som finder anvendelse som anti-cancermidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-93-2
Molekylær formel C4H4O2
Molekylvægt (g/mol) 84.07
MDL nummer MFCD00004363
InChI nøgle LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
IUPAC navn but-2-ynsyre
SMIL CC#CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butynoic acid
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Kogepunkt 200°C to 203°C
Lineær formel CH3C≡CCO2H
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1740205
Formel vægt 84.07
Procent renhed 98%