Få mere at vide
2-Butyne, 98%
Artikelnummer. 11424914
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424914 100 g 100g
11404914 5 g 5g
11414914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424914 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13823.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54,092 g/mol
2-Butyne bruges til at syntetisere alkylerede hydroquinoner i den totale syntese af vitamin E. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Butyne bruges til at syntetisere alkylerede hydroquinoner i den totale syntese
af vitamin E. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Undgå ekstreme temperaturer og direkte sollys. Varmefølsom. Undgå kontakt med oxiderende materialer. Inkompatibel med halogener. Klorerede opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-17-3
Molekylær formel C4H6
Molekylvægt (g/mol) 54.092
MDL nummer MFCD00009275
InChI nøgle XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
IUPAC navn men-2-yn
SMIL CC#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyne
Smeltepunkt -32 °C
Tæthed 0.69
Kogepunkt 24 °C til 27 °C
Flammepunkt −49 °C (−56 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.392
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1361340
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 54.09
Procent renhed 98%