Få mere at vide
2-butyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Butyne bruges til at syntetisere alkylerede hydroquinoner i den totale syntese af vitamin E. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af vitamin E. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Undgå ekstreme temperaturer og direkte sollys. Varmefølsom. Undgå kontakt med oxiderende materialer. Inkompatibel med halogener. Klorerede opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyne |
| Smeltepunkt | -32°C |
| Tæthed | 0.69 |
| Kogepunkt | 24°C to 27°C |
| Flammepunkt | −49°C (−56°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.392 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1361340 |
| Vis mere |