Få mere at vide
2-Butyne-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyne-1,4-diol |
| CAS | 110-65-6 |
| Molekylær formel | C4H6O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene, Butynediol, NSC 834 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2 |
| SMIL | OCC#CCO |
| IUPAC navn | men-2-yne-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.09 |
| Formel vægt | 86.0368 |