missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4 |
| CAS | 688790-78-5 |
| Molekylær formel | C4 2H4 H2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C#CC([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | 1,1,4,4-tetradeuteriobut-2-yne-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.11 |
| Formel vægt | 90.0619 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?