missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetetat, TRC

Artikelnummer. 30346275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346275 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30346275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB755027100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Molekylær formel C8H6D4O4
Mængde 100 mg
Synonym 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMIL CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
IUPAC navn men-2-yne-1,4-diyl-d4 diacetat
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Formel vægt 174.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.