Få mere at vide
2-Butyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyn-1-ol |
| CAS | 764-01-2 |
| Molekylær formel | C4H6O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxybut-2-yne, 2-Butynol, 2-Butynyl alcohol, NSC 222371 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3 |
| SMIL | CC#CCO |
| IUPAC navn | but-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vægt | 70.0419 |