Få mere at vide
2-Butyloctanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Molekylær formel | C12H24O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| SMIL | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.32 |
| Formel vægt | 200.1776 g/mol |
| Procent renhed | >95% (GC) |