missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Butyloctanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30341795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB226100500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Butyloctanoic Acid
CAS 27610-92-0
Molekylær formel C12H24O2
Mængde 500 mg
Synonym Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid
InChI formel InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14)
SMIL CCCCCCC(CCCC)C(=O)O
IUPAC navn 2-butyloctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 200.32
Formel vægt 200.1776
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.