Få mere at vide
2-Butylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butylnaphthalene |
| CAS | 1134-62-9 |
| Molekylær formel | C14 H16 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16/c1-2-3-6-12-9-10-13-7-4-5-8-14(13)11-12/h4-5,7-11H,2-3,6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-butylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.277 |
| Formel vægt | 184.125 |