Få mere at vide
2-Butylfuran, TRC
Artikelnummer. 30138057
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138057 100 mg
30136349 50 mg
30010002 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB701653100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4466-24-4
Molekylær formel C8 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Synonym 2-Butylfuran, 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
IUPAC navn 2-butylfuran
SMIL CCCCc1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butylfuran
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Formel vægt 124.0888