Få mere at vide
2-Butylfuran 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309734
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309734 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309734 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10931198AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butylfuran
CAS 4466-24-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Butylfuran
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
SMIL CCCCc1occc1
IUPAC navn 2-butylfuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 124,0888 g/mol