Få mere at vide
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050233
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050233 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050233 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0697.150100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone
CAS 83790-87-8
Analyt- eller komponentnavne De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-methoxyphenyl (7CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 2-Butyl-3-benzofuranyl p-Methoxyphenyl Ketone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone
InChI formel InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3
SMIL CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OC)cc3
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-methoxyphenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 308.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 308.1412 g/mol