Få mere at vide
2-Butylbenzo[D]isothiazol-3(2H)-one, TRC
Artikelnummer. 30137521
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137521 5 g
30133652 10 g
30004132 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8145885G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4299-07-4
Molekylær formel C11 H13 N O S
Molekylvægt (g/mol) 207.29
Synonym 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Butyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Butyl-2,3-dihydrobenzisothiazol-3-one, BBIT, Densil DN, N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, N-Butylbenzisothiazolin-3-one, N-n-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, Proxel XL 2S, Vanquish 100
IUPAC navn 2-butyl-1,2-benzothiazol-3-one
SMIL CCCCN1Sc2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H13NOS/c1-2-3-8-12-11(13)9-6-4-5-7-10(9)14-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Formel vægt 207.0718