Få mere at vide
2-Butyl-6-methoxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 701270-26-0 |
| Molekylær formel | C15H18O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl Ether, (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl-aether, 6-Methoxy-2-butyl-naphthalin, 6-n-Butyl-2-methoxynaphthalin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O/c1-3-4-5-12-6-7-14-11-15(16-2)9-8-13(14)10-12/h6-11H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-6-methoxynaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.3 |
| Formel vægt | 214.1358 |