missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butyl-5-nitrobenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-5-nitrobenzofuran |
| CAS | 133238-87-6 |
| Molekylær formel | C12H13NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-n-Butyl-5-nitrobenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-2-3-4-11-8-9-7-10(13(14)15)5-6-12(9)16-11/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccc(cc2c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-butyl-5-nitro-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vægt | 219.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?