Få mere at vide
2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran |
| CAS | 437652-07-8 |
| Molekylær formel | C13H17NO3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Butyl-5-benzofuranyl)methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-3-4-5-12-9-10-8-11(14-18(2,15)16)6-7-13(10)17-12/h6-9,14H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2c1 |
| IUPAC navn | N-(2-butyl-1-benzofuran-5-yl)methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.34 |
| Formel vægt | 267.0929 |