missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazol, TRC

Artikelnummer. 30342833
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342833 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6919801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazole
CAS 1026802-97-0
Molekylær formel C7H12N2O
Mængde 1 g
Synonym 2-Butyl-1H-imidazol-5-ol
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O/c1-2-3-4-6-8-5-7(10)9-6/h5,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CCCCc1ncc(O)[nH]1
IUPAC navn 2-butyl-1H-imidazol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Formel vægt 140.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.