Få mere at vide
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol |
| CAS | 79047-41-9 |
| Molekylær formel | C8 H13 Cl N2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-4-methanol, 2-butyl-5-chloro-, 2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazole, 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-n-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 5-Chloro-2-butylimidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1 |
| IUPAC navn | (2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.65 |
| Formel vægt | 188.0716 |