missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| CAS | 158365-99-2 |
| Molekylær formel | C7 H11 Cl N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-n-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClN2/c1-2-3-4-7-9-5-6(8)10-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCCc1ncc(Cl)[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.63 |
| Formel vægt | 158.0611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?