missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 81367-55-7 |
| Molekylær formel | C10 H20 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-n-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-9-11-7-10(2,3)8-12-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCC1OCC(C)(C)CO1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vægt | 172.146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?