Få mere at vide
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30345334
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30345334 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30345334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69063050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Molekylær formel C8 H11 Cl N2 O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC navn 2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.64
Formel vægt 186.056