Få mere at vide
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-carbaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30051754
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051754 25 mg
30049693 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051754 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-carbaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. D (EP), Losartan Imp. D (EP), Losartan USP Related Compound A, Losartan USP RC A, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Related Compound A, Losartan Potassium Impurity D, Losartan Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC navn 2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.64
Mængde 25 mg
Formel vægt 186,056 g/mol