Få mere at vide
(2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049245
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049245 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049245 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol
CAS 79047-41-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole-4-methanol, 2-butyl-5-chloro-, 2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazole, 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-n-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 5-Chloro-2-butylimidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
InChI formel InChI=1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
IUPAC navn (2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 188.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.0716 g/mol