Få mere at vide
[2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl)methyl]-1H-imidazol-5-yl)methanol |
| CAS | 133909-99-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl)methyl]-1H-imidazol-5-yl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C41 H37 Cl N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. H (EP), Losartan Imp. H (EP), [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methanol, Losartan Potassium Impurity H, Losartan Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(29-49)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Vis mere |