Få mere at vide
2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30051434
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051434 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051434 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.310025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazole-5-carboxaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Trityl Losartan Carboxaldehyde
CAS 133910-00-6
Analyt- eller komponentnavne N-Trityl Losartan Carboxaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C41H35ClN6O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, N-Trityl Losartan Carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C41H35ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(29-49)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,29H,2-3,23,28H2,1H3
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
IUPAC navn 2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 663.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 662.2561 g/mol