Få mere at vide
2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Losartan Carboxylic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049840
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049840 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049840 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid (Losartan Carboxylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Losartan Carboxylic Acid
CAS 124750-92-1
Analyt- eller komponentnavne Losartan Carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H21 Cl N6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, E 3174, EXP 3174, Losartan Acid, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC navn 2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 436.89
Mængde 25 mg
Formel vægt 436.1415 g/mol