Få mere at vide
2-Butyl-4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Mikromol™
Beskrivelse
2-Butyl-4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-4-[4-[4-[4-[(cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 89848-51-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butyl-4-[4-[4-[4-[(cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H38 Cl2 N8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Butyl-4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Itraconazole Imp. F (EP), Itraconazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-2-3-14-45-34(46)44(25-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-15-17-42(18-16-41)28-9-11-30(12-10-28)47-20-31-21-48-35(49-31,22-43-24-38-23-39-43)32-13-4-26(36)19-33(32)37/h4-13,19,23-25,31H,2-3,14-18,20-22H2,1H3/t31-,35-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCN1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4 |
| IUPAC navn | 2-butyl-4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-one |
| Vis mere |