Få mere at vide
(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-Ethoxy-3,5-diiodophenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-Ethoxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| CAS | 290295-98-6 |
| Molekylær formel | C21 H20 I2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Amiodarone Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20I2O3/c1-3-5-9-18-19(14-8-6-7-10-17(14)26-18)20(24)13-11-15(22)21(25-4-2)16(23)12-13/h6-8,10-12H,3-5,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCC)c(I)c3 |
| IUPAC navn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-ethoxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 574.191 |
| Formel vægt | 573.95 |