Få mere at vide
2-Butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051210
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051210 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051210 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 886999-35-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Butyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C44 H42 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C44H42N6O/c1-2-3-25-40-45-43(30-15-16-31-43)42(51)49(40)32-33-26-28-34(29-27-33)38-23-13-14-24-39(38)41-46-48-50(47-41)44(35-17-7-4-8-18-35,36-19-9-5-10-20-36)37-21-11-6-12-22-37/h4-14,17-24,26-29H,2-3,15-16,25,30-32H2,1H3
SMIL CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8
IUPAC navn 2-butyl-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Molekylvægt (g/mol) 670.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 670.342 g/mol