Få mere at vide
2-butyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079451
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10079451 1 g 1g
10223232 10 g 10g
10314062 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10079451 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02028DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 68282-49-5
Molekylær formel C8H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 152.197
MDL nummer MFCD01075030
InChI nøgle PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2735671
IUPAC navn 2-butyl-lH-imidazol-5-carbaldehyd
SMIL CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 152.2
Procent renhed 97%