missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 151012-31-6 |
| Molekylær formel | C15 H18 Br Cl N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-methanol, 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-, 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole, 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18BrClN2O/c1-2-3-4-14-18-15(17)13(10-20)19(14)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8,20H,2-4,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | [3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazol-4-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.67 |
| Formel vægt | 356.0291 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?