Få mere at vide
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 151257-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H18 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O.ClH/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11;/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14);1H |
| SMIL | Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.73 |
| Vis mere |