Få mere at vide
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052714
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052714 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052714 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 151257-01-1
Analyt- eller komponentnavne 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H18 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O.ClH/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11;/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14);1H
SMIL Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1
IUPAC navn 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 230.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 230.1186 g/mol