missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N1-Losartanyl-Losartan |
| CAS | 230971-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N1-Losartanyl-Losartan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C44 H44 Cl2 N12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazole-5-methanol, [2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, Losartan Potassium Imp L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C44H44Cl2N12O/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-52-53-50-43)27-58-44(51-54-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3,(H,49,50,52,53) |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8 |
| IUPAC navn | [2-butyl-3-[[4-[2-[1-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?