missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Butoxyquinolin-4-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Molekylær formel | C14 H15 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 2-butoxyquinolin-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vægt | 245.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?