Få mere at vide
2-Butoxyquinolin-4-carboxylsyre, TRC
Product Code. 30339463
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30339463 250 mg
1 options
Product Code. 30339463 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB690340250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
CAS 10222-61-4
Molekylær formel C14 H15 N O3
Mængde 250 mg
Synonym 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1
IUPAC navn 2-butoxyquinolin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 245.27
Formel vægt 245.1052