Få mere at vide
2-Butoxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butoxynaphthalene |
| CAS | 10484-56-7 |
| Molekylær formel | C14H16O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Butyl beta-naphthyl ether, Fragarol, beta-Naphthol butyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O/c1-2-3-10-15-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)11-14/h4-9,11H,2-3,10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-butoxynaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vægt | 200.1201 |