Få mere at vide
2-Butoxyethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30337013
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30337013 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30337013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28172010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyethylacetate
CAS 112-07-2
Molekylær formel C8 H16 O3
Mængde 10 mL
Synonym Ethanol, 2-butoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Butoxyethyl acetate, B 0700, BCA, BMGAC, Butoxyethyl acetate, Butyl cellosolve acetate, Butyl glycol acetate, Dowanol EB acetate, EB Acetate, Ethylene glycol acetate monobutyl ether, Ethylene glycol butyl ether acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Glycol monobutyl ether acetate
InChI formel InChI=1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCOCCOC(=O)C
IUPAC navn 2-butoxyethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 160.21
Formel vægt 160.1099