Få mere at vide
2-Butoxyeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30135791
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135791 500 mg
30133441 100 mg
30004989 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB700378500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-93-0
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Synonym Acetic acid, butoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), Butoxy acetic acid, Butyloxyacetic acid, NSC 10980
IUPAC navn 2-butoxyeddikesyre
SMIL CCCCOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butoxyacetic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 132.0786