Få mere at vide
2-Butenylmagnesium chloride, 0.5M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498057
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498057 100 mL 100ml
15408067 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51171.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6088-88-6 | Molecular Formula: C4H7ClMg | Molecular Weight: 114.855 g/mol
2-Butenylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Butenylmagnesiumchlorid bruges som Grignard-reagens i grønnere opløsningsmiddel,
2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Opløselighed Det reagerer voldsomt
med vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6088-88-6
Molekylær formel C4H7ClMg
MDL nummer MFCD01321226
Synonym 2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 6104506
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butenylmagnesium chloride
Lineær formel CH3CH=CHCH2MgCl
Mængde 100 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Den reagerer voldsomt med vand.
InChI nøgle XQAMFOKVRXJOGD-CZEFNJPISA-M
SMIL CC=C[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
IUPAC navn magnesium;(E)-but-2-en;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 114.855
Formel vægt 114.86
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF