Få mere at vide
2-Butenedial, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butenedial |
| CAS | 2363-83-9 |
| Molekylær formel | C4 H4 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Ethenedicarboxaldehyde, 2-Butene-1,4-dione, Butenedial |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H/b2-1+ |
| SMIL | O=C\C=C\C=O |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedial |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.073 |
| Formel vægt | 84.021 |