Få mere at vide
2-Butene-d8 (gas) (cis/trans mixture), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butene-D8 |
| CAS | 6157-20-6 |
| Molekylær formel | C4 D8 |
| Mængde | 0.25 L |
| Synonym | 2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8 (8 CI, 9 CI), 2-Butene-d8 (6 CI, 7 CI), 2-Butene-d8 (cis/trans mixture), (EZ)-2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2-Butene-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobut-2-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.1556 |
| Formel vægt | 64.1128 g/mol |
| Vis mere |