Få mere at vide
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30240990
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240990 1 g
30240572 500 mg
30240674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8723701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22026-63-7
Molekylær formel C9H20ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 225.78
Synonym S-Butyrylthiocholine Chloride
IUPAC navn 2-butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 225.0954