Få mere at vide
2-Butanone, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15691000 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15691000 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15621010 500 mL Glass Bottle 500ml
15681000 1 L Glass Bottle 1 L
15611010 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
15601010 25 L Stainless Steel Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15691000 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1102642.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -87°C
Udseende Colorless
Tæthed 0.805g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −3°C (26.6°F)
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks n20/D 1.379(lit.)
Kogepunkt 79°C to 81°C