Få mere at vide
2-butanonoxim, 99%
Beskrivelse
2-Butanonoxim blev anvendt som reagens og opløsningsmiddel i synteserne af ketoimin og 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadien palladium(II)-komplekser. Det blev også brugt i syntesen af det nye acetaldiimin-coboltkompleks, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methylethylketoxim bruges primært som et antiflåningsmiddel i alkydbelægningsharpikser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Butanonoxim blev anvendt som reagens og opløsningsmiddel i synteserne af ketoimin og 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadien palladium(II)-komplekser. Det blev også brugt i syntesen af det nye acetaldiimin-coboltkompleks, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methylethylketoxim anvendes primært som anti
-flåningsmiddel i alkydbelægningsharpikser Opløselighed
°Opløseligt i vand ved 20 C 114 g/L. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone oxime |
| Smeltepunkt | -30 °C |
| Tæthed | 0.921 |
| Kogepunkt | 152 °C til 153 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (144 °F) |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 1698241 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 20 °C 114 g/L. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 87.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Butanone oxime
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanone, oxime