Få mere at vide
2-butanonoxim, 99%
Artikelnummer. 11318035
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318035 1000 mL 1 L
11398025 100 mL 100ml
11308035 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08196.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87,12 g/mol
2-Butanonoxim blev anvendt som reagens og opløsningsmiddel i synteserne af ketoimin og 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadien palladium(II)-komplekser. Det blev også brugt i syntesen af det nye acetaldiimin-coboltkompleks, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methylethylketoxim bruges primært som et antiflåningsmiddel i alkydbelægningsharpikser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Butanonoxim blev anvendt som reagens og opløsningsmiddel i synteserne af ketoimin og 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadien palladium(II)-komplekser. Det blev også brugt i syntesen af det nye acetaldiimin-coboltkompleks, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methylethylketoxim anvendes primært som anti
-flåningsmiddel i alkydbelægningsharpikser Opløselighed
°Opløseligt i vand ved 20 C 114 g/L. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-29-7
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.12
MDL nummer MFCD00013935
InChI nøgle WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonym mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
IUPAC navn (NZ)-N-butan-2-ylidenhydroxylamin
SMIL CC\C(C)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone oxime
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 0.921
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Flammepunkt 62 °C (144 °F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 1000 mL
Beilstein 1698241
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 114 g/L. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 87.12
Procent renhed 99%